Få mere at vide
AMG-337, MedChemExpress
Beskrivelse
AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMG-337 |
| CAS | 1173699-31-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22FN7O3 |
| Mængde | 200 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (215.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=C(N=CC(OCCOC)=C2)C=CN1[C@@H](C3=NN=C4C(F)=CC(C5=CN(C)N=C5)=CN43)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.46 |
| Formel vægt | 463.46 |
| Vis mere |