Få mere at vide
Amfenac Sodium Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amfenac Sodium Monohydrate |
| CAS | 61618-27-7 |
| Molekylær formel | C15H12NO3.Na.H2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid sodium salt hydrate (1:1:1), Benzeneacetic acid, 2-amino-3-benzoyl-, monosodium salt, monohydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3.Na.H2O/c16-14-11(9-13(17)18)7-4-8-12(14)15(19)10-5-2-1-3-6-10;;/h1-8H,9,16H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMIL | O.[Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | sodium;2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.27 |
| Formel vægt | 295.0821 |