Få mere at vide
Amfenac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Amfenac Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amfenac Methyl Ester |
| CAS | 61941-58-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amfenac Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amfenac Methyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Methyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO3/c1-20-14(18)10-12-8-5-9-13(15(12)17)16(19)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10,17H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| IUPAC navn | methyl 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate |
| Vis mere |