Få mere at vide
Amfenac Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052563
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052563 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052563 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3533.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amfenac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amfenac Methyl Ester
CAS 61941-58-0
Analyt- eller komponentnavne Amfenac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amfenac Methyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Methyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate
InChI formel InChI=1S/C16H15NO3/c1-20-14(18)10-12-8-5-9-13(15(12)17)16(19)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10,17H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
IUPAC navn methyl 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 269.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 269.1052 g/mol