Få mere at vide
Amfenac Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049937
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049937 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049937 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3533.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amfenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amfenac Ethyl Ester
CAS 61941-57-9
Analyt- eller komponentnavne Amfenac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Amfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid ethyl ester, Ethyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Ethyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-15(19)11-13-9-6-10-14(16(13)18)17(20)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,2,11,18H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
IUPAC navn ethyl 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 283.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 283.1208 g/mol