Få mere at vide
Amfenac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Amfenac Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amfenac Ethyl Ester |
| CAS | 61941-57-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amfenac Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Amfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid ethyl ester, Ethyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Ethyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-15(19)11-13-9-6-10-14(16(13)18)17(20)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,2,11,18H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate |
| Vis mere |