Få mere at vide
Skytec™ AMF3CV P3 engangsåndedrætsværn
Artikelnummer. 30242979 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30242979 10/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30242979 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. MMFS/ALP/AMF3CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.50 DKK
    525.08 DKK / Pakke med 10
    Spare 326.42 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Alpha Flow SERIEN er designet til at forbedre komfort og ydeevne, samtidig med at den bevarer en sikker pasform. farvekodning udvalget gør identifikation enkel og nem, når forskellige beskyttelsesniveauer kan være påkrævet.
  • Stort overfladeareal sikrer meget lav vejrtrækningsmodstand
  • Ny stor udåndingsventil, som reducerer varmeopbygning og forbedrer bærekomforten
  • farvekodet Alphamesh-skal for nem identifikation
  • Justerbar hovedstrop giver en sikker og behagelig pasform
  • Metalfri - velegnet til fødevareindustrien
  • Præformet næsebro eliminerer behovet for regelmæssig justering
  • Kompatibel med en bred vifte af sikkerhedsbriller
  • Blødt fleksibelt mesh bevarer sin form og falder ikke sammen under brug
  • Overholder EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farve Orange
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Materiale til filtreringslag Smelteblæst polypropylen
Materiale hovedstrop Tekstil Elastik, Vævet Elastik
Model- Alphaflow
Mængde 10/Pk.