missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amezinium methylsulfate, MedChemExpress

Produktkod. 16461986
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
16461986 500 mg
16448046 100 mg
16422029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16461986 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0275

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.

Amezinium metilsulfate has multiple mechanisms, including stimulation of alpha and beta-1 receptors and inhibition ofnoradrenaline and tyramine uptake.

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Amezinium methylsulfate
Fysisk form Solid
CAS 30578-37-1
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H15N3O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Amezinium metilsulfate Lu-1631
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (159.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.51 mM)
SMIL COC1=CC(N)=CN=[N+]1C2=CC=CC=C2.O=S(OC)([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 313.33
Formel vægt 313.33
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.