Få mere at vide
Ametryn, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ametryn |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| Formel vægt | 227.1205 |