missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ametryn, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ametryn |
| CAS | 834-12-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ametryn |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H17 N5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5S/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| SMIL | CCNc1nc(NC(C)C)nc(SC)n1 |
| IUPAC navn | 4-N-ethyl-6-methylsulfanyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.33 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?