Få mere at vide
Ametoctradin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ametoctradin |
| CAS | 865318-97-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ametoctradin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H25 N5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCc1c(N)n2ncnc2nc1CC |
| IUPAC navn | 5-ethyl-6-octyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine |
| Vis mere |