Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugater
Artikelnummer. p-3676727 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Cy2-Streptavidin
Cy3-Streptavidin
Cy5-Streptavidin
Pakningsstørrelse:
1mg
Hver
Artikelnummer. 10544765
Brand: Cytiva PA43001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til in situ hybridisering og flowcytometri. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugater består af streptavidin konjugeret til en række fluorescerende farvestoffer.
  • Reagenser med høj specificitet
Applikationer:
in situ hybridisering, flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Dette produkt leveres som et frysetørret fast stof i fosfatbufret saltvand (0,02M kaliumfosfat, 0,15M NaCl) pH 7,2, indeholdende 1%(w/v) bovint serumalbumin og 0,1% (w/v) natriumazid, rekonstituer med 1 ml frit vand og ali frit vand. gentagne fryse-tø-cyklusser
Til brug med (applikation) Velegnet til brug i fluorescensanalyse af biotinylerede prøver
Mængde 1 mg
Produkttype Cy3-Streptavidin
Sættets indhold Frysetørret fast stof i fosfatbufret saltvand (0,02 M kaliumphosphat, 0,15 M NaCl) pH 7,2, indeholdende 1 % (vægt/volumen) bovint serumalbumin og 0,1 % (vægt/volumen) natriumazid, rekonstitueres med 1 ml deioniseret vand, undgås i egnet nedfrysning og frigøres, gentages og fryses. cyklusser
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato