Beskrivelse
- Reagenser med høj specificitet
Applikationer:
in situ hybridisering, flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Dette produkt leveres som et frysetørret fast stof i fosfatbufret saltvand (0,02M kaliumfosfat, 0,15M NaCl) pH 7,2, indeholdende 1%(w/v) bovint serumalbumin og 0,1% (w/v) natriumazid, rekonstituer med 1 ml frit vand og ali frit vand. gentagne fryse-tø-cyklusser |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug i fluorescensanalyse af biotinylerede prøver |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Cy3-Streptavidin |
| Sættets indhold | Frysetørret fast stof i fosfatbufret saltvand (0,02 M kaliumphosphat, 0,15 M NaCl) pH 7,2, indeholdende 1 % (vægt/volumen) bovint serumalbumin og 0,1 % (vægt/volumen) natriumazid, rekonstitueres med 1 ml deioniseret vand, undgås i egnet nedfrysning og frigøres, gentages og fryses. cyklusser |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i