Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugater
Artikelnummer. 10277704 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Cy2-Streptavidin
Cy3-Streptavidin
Cy5-Streptavidin
Pakningsstørrelse:
1mg
Hver
Artikelnummer. 10277704
Brand: Cytiva PA42001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til in situ hybridisering og flowcytometri. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugater består af streptavidin konjugeret til en række fluorescerende farvestoffer.
  • High specificity reagents
Applications:
in situ hybridization, flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering This product is supplied as a lyophilized solid in Phosphate-buffered Saline (0.02M Potassium Phosphate, 0.15M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) Bovine Serum Albumin and 0.1% (w/v) Sodium Azide, reconstitute with 1mL of deionized Water, dispense into suitable aliquots and freeze, avoid repeated freeze-thaw cycles
Til brug med (applikation) Suitable for use in the Fluorescent analysis of Biotinylated samples
Mængde 1 mg
Produkttype Cy2-Streptavidin
Sættets indhold Lyophilized solid in phosphate-buffered saline (0.02M potassium phosphate, 0.15M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) bovine serum albumin and 0.1% (w/v) sodium azide, reconstitute with 1mL of deionized water, dispense into suitable aliquots and freeze
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i