Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugater
Artikelnummer. 10004594 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
Cy2-Streptavidin
Cy3-Streptavidin
Cy5-Streptavidin
Pakningsstørrelse:
1mg
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10004594 Cy5-Streptavidin 1mg
10544765 Cy3-Streptavidin Hver
10277704 Cy2-Streptavidin 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10004594 Leverandør Cytiva Leverandørnr. PA45001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 DKK
    2243.00 DKK / 1mg
    Spare 167.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Anvendes til in situ hybridisering og flowcytometri. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Streptavidin-fluorkonjugater består af streptavidin konjugeret til en række fluorescerende farvestoffer.
  • Reagenser med høj specificitet
Applikationer:
in situ hybridisering, flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Dette produkt leveres som et frysetørret fast stof i fosfatbufret saltvand (0,02M kaliumfosfat, 0,15M NaCl) pH 7,2, indeholdende 1%(w/v) bovint serumalbumin og 0,1% (w/v) natriumazid, rekonstituer med 1 ml frit vand og ali frit vand. gentagne fryse-tø-cyklusser
Til brug med (applikation) Velegnet til brug i fluorescensanalyse af biotinylerede prøver
Mængde 1 mg
Produkttype Cy5-Streptavidin
Sættets indhold Lyofiliseret fast stof i phosphatbufret saltvand (0,02 M kaliumphosphat, 0,15 M NaCl) pH 7,2, indeholdende 1 % (vægt/volumen) bovint serumalbumin og 0,1 % (vægt/volumen) natriumazid, rekonstitueres med 1 ml deioniseret vand og dispenseres i egnet vand,