Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Afstandsstykker til vertikale gelenheder
Artikelnummer. p-3826957 Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredde (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10704987
Brand: Cytiva SE611821.0
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 400, SE 600 Vertikal gelelektroforeseenhed
Type Afstandsstykke
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,1 cm
Længde (metrisk) 16 cm
Bredde (metrisk) 0,1 cm