Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Afstandsstykker til vertikale gelenheder
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredde (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 400, SE 600 Vertikal gelelektroforeseenhed |
| Type | Afstandsstykke |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,1 cm |
| Længde (metrisk) | 16 cm |
| Bredde (metrisk) | 0,1 cm |