Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Forstærket Nitrocellulose Blotting Membran
Artikelnummer. 15255928 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
10 ark
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15255928 1 hver 10 ark
1 options
Artikelnummer. 15255928 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10600124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    872.41 DKK / 10 ark
    Spare 67.59 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Nitrocellulosemembran, med en 0,45μ m porestørrelse, er velegnet til proteiner med en bred vifte af molekylvægte.
  • Lav baggrund og fremragende signal-til-støj-forhold.
  • Kompatibel med en række forskellige mærknings- og detektionssystemer.
  • Høj bindeevne.
  • Velegnet til proteiner med en bred vifte af molekylvægte.
  • Proprietær nitrocelluloseformel giver en lang holdbarhed af bundne proteiner.
  • Fås i populære færdigskårne størrelser til din applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blotting Membran
Prøvetype Protein
Mængde 1 hver
Til brug med (applikation) Til western, southern og northern blotting-applikationer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amersham Protran Supported Nitrocellulose PT 0.45 µm, 102x133 mm, 10/PK
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose