Beskrivelse
- Hurtig SDS-PAGE-analyse: Formærk proteinprøver med klar til brug Cy5 farvestof til hurtig, følsom detektion uden gelfarvning og affarvning
- Nem Western blot normalisering: Brug standard 30 min protokol til kvantitative Western blotting resultater; undgår behovet for læssekontrol
- Bredt prøveudvalg: Mærk effektivt komplekse prøver eller rene proteiner fra 1μ g/ml til 20 mg/ml, så det er ikke nødvendigt at forudmåle proteinkoncentrationer
- God følsomhed: Lige så følsom som sølvfarvning med bredere dynamikområde
- Bredt dynamisk område: Detekter samtidig hovedbåndet og urenhedsniveauer så lave som 0,1 % intensitet af hovedbåndet ved hjælp af en fluorescensscanner eller billedkamera
- Alsidighed: Læg prøver på selvhældte geler eller en række kommercielle geler; muligt, fordi de fleste materialer har lav Cy5 fluorescens
Vælg mellem to hurtige mærkningsprotokoller
Amersham QuickStain er baseret på Cy5 NHS estermærkning af reaktive aminogrupper i proteiner. Først fortyndes proteinprøver 10 gange i den optimerede mærkningsbuffer. Tilføj derefter en fast mængde på Cy5 . Inkuber i 5 minutter ved °95 C til kvalitativ analyse eller 30 minutter ved stuetemperatur til kvantitative applikationer.
Detekter proteiner direkte efter elektroforese eller blotting
Du behøver ikke at farve og affarve din gel til SDS-PAGE-analyse. Og du kan undgå Ponceau S-farvning af din blot til Western blotting-analyse. For begge anvendelser skal du blot opdage proteiner ved hjælp af en fluorescensscanner som f.eks Amersham Typhoon scanner eller en CCD imager som f.eks Amersham Imager 600 RGB.
Sammenligning med Coomassie og sølvfarvning
Amersham QuickStain giver væsentligt bedre signal-til-støj- og signal-til-baggrund-forhold sammenlignet med Coomassie farvning. Det er velegnet til renhedsanalyse under proteinoprensning, fordi det har følsomheden af sølvfarvning, men et bredere dynamisk område til at kvantificere både svage og stærke signaler.
Total proteindetektion for Western blot-normalisering
Med Amersham QuickStain, du kan undgå brugen af indlæsningskontroller. Bruge Cy5 for at detektere det samlede proteinindhold i en prøve og et andet farvestof for at detektere dit protein af interesse. Denne multipleksing-funktion giver dig mulighed for at evaluere overførselseffektiviteten og justere for indlæsningsfejl ved hjælp af normalisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Muliggør proteinpåvisning direkte efter SDS-PAGE eller overførsel. |
| Mængde | 1 |
| Produkttype | QuickStain Kit |
| Sættets indhold | Cy ™5 fluorofor og og mærkningsbuffer f |
| Indhold og opbevaring | -15 °C til -30 °C |
Sikkerhed og håndtering
- Amersham QuickStain
- UNKNOWN ACUTE-3% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 3% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
Kun til forskningsbrug