Få mere at vide
Cytiva Amersham™ PTFE-coatede kamme til lodrette gelelektroforeseenheder i standardformat
Shop alle Cytiva produkter
Antal Wells:
10
15
Tykkelse (engelsk):
0,03 tommer.
0,05 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i størrelser, der danner 10, 15, 20 eller 28 brønde
- De fleste kamme fås i alle tre tykkelser: 0,75, 1 og 1,5 mm
- Form brønde, der er 25 mm dybe (undtagen 28-brøndskam, som danner 15 mm dybe brønde)
- Prøvevolumen holdt af hver brønd afhænger af geltykkelsen, brønddybden og antallet af brønde pr.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 600, SE 400 standardformat lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse |
| Materiale | PTFE |
| Antal Wells | 15 |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.1 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 5.7μ L |
| Bredde (metrisk) | 0.57 cm |
| Dybde (engelsk) | 0,98 tommer |
| Dybde (metrisk) | 2.5 cm |