Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Understøttede NC Nitrocellulosemembraner: Ruller
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Mængde:
Hver
Længde (metrisk):
4 m
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Unit Size:
0.6kg
1 rulning
Description
Bruges til robust proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Understøttede NC Nitrocellulose-membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Rulle dispensere.
- Membraner består af nitrocellulose understøttet af et inert polyester nonwoven materiale inden i membranen
- Supporten påvirker ikke overførselsbetingelser eller resultater
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 4 m |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |
| Mængde | Hver |
| Format | Rulle |
| Materiale | Nitrocellulose, inert polyester |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Dimensioner (LxB) | 4 m x 15 cm |
Safety and Handling
Signal Word
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose