Få mere at vide
Cytiva™ Amersham™ Protran™ Understøttede NC Nitrocellulosemembraner: Ruller
Artikelnummer. 15220033 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Længde (metrisk):
4 m
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
0.6kg
1 rulning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Porestørrelse Pakningsstørrelse
15220033 Hver 4 m 30 cm 0,45μ m 0.6kg
15289804 Hver 4 m 30 cm 0,2μ m 1 rulning
15299804 Hver 4 m 20 cm 0,2μ m 1 rulning
15209814 Hver 4 m 20 cm 0,45μ m 1 rulning
15229814 Hver 4 m 15 cm 0,45μ m 1 rulning
15219814 Hver 4 m 15 cm 0,2μ m 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15220033 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10600016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3600.00 DKK
    3376.00 DKK / 0.6kg
    Spare 224.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til robust proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Understøttede NC Nitrocellulose-membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Rulle dispensere.
  • Membraner består af nitrocellulose understøttet af et inert polyester nonwoven materiale inden i membranen
  • Supporten påvirker ikke overførselsbetingelser eller resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 4 m
Bredde (metrisk) 30 cm
Mængde Hver
Format Rulle
Materiale Nitrocellulose, inert polyester
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 4 m x 30 cm
Produktlinje Amersham Protran
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amersham Protran Supported 0.45
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose