Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ Understøttede NC Nitrocellulosemembraner: Ruller
Artikelnummer. 15219814 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Hver
Længde (metrisk):
4 m
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
0.6kg
1 rulning
Artikelnummer. 15219814
Brand: Cytiva 10600019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til robust proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Understøttede NC Nitrocellulose-membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Rulle dispensere.
  • Membraner består af nitrocellulose understøttet af et inert polyester nonwoven materiale inden i membranen
  • Supporten påvirker ikke overførselsbetingelser eller resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 4 m
Bredde (metrisk) 15 cm
Mængde Hver
Format Rulle
Materiale Nitrocellulose, inert polyester
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 4 m x 15 cm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amersham Protran Supported 0.2 µm NC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-70% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.