Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwich
Artikelnummer. 15269884 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Porestørrelse unitSize
15269884 8 cm 9 cm 0,2μ m Pakke med 10
15229884 8 cm 9 cm 0,45μ m Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269884 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10600118
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forudskåret, formonteret Protran Premium NC Nitrocellulose-membran og filterpapirsandwich sparer tid
  • Formonteret med to Whatman™ medium tykkelse 3MM Chr (0,34 mm) filterpapir for at forenkle opsætningen
  • Passer til de fleste precase gel-formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 9 cm
Mængde Pakke med 10 stk.
Format Sandwich
Porestørrelse 0,2μ m
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose