Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwich
Shop All Cytiva ProductsDescription
- Formonteret med to Whatman™ medium tykkelse 3MM Chr (0,34 mm) filterpapir for at forenkle opsætningen
- Passer til de fleste precase gel-formater
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 9 cm |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Format | Sandwich |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare||
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose