Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membraner: Ark
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 stk./pakke
25/pakke
5/pakke
Længde (metrisk):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredde (metrisk):
8 cm
10 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,2 μm
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
10 ark
25 ark
5 ark
Beskrivelse
Bruges til høj følsomhed, opløsning og lav baggrund til alle mærknings- og detektionssystemer, inklusive kemiluminescerende, fluorescerende, kolorimetriske og radioaktive. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose membraner: Ark tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Individual sheets.
- Low background enables a dynamic range for complicated samples
- Suitable for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 9 cm |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |
| Til brug med (applikation) | Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods |
| Mængde | 25/pakke |
| Format | Sheet |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Amersham Protran Premium
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.