Beskrivelse
Leveres i ruller.
- Lav baggrund muliggør et dynamisk område for komplicerede prøver
- Velegnet til Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
- 100% ren nitrocellulose
- Høj affinitet for proteiner
- Blokerende evne
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 4 m |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Til brug med (applikation) | Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder |
| Format | Rulle |
| Materiale | 100% ren nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 300 mm x 4 m |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Amersham Protran Premium 0.2
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose