Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membraner: Ruller
Artikelnummer. 15229804 Shop alle Cytiva produkter
Bredde (metrisk):
150 mm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
0.3kg
1 rulning
4m
Artikelnummer. 15229804
Brand: Cytiva 10600009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug for de bedste resultater med fluorescens-western blotting-detektionsapplikationer. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Leveres i ruller.
  • Lav baggrund muliggør et dynamisk område for komplicerede prøver
  • Velegnet til Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
  • 100% ren nitrocellulose
  • Høj affinitet for proteiner
  • Blokerende evne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 4 m
Bredde (metrisk) 20 cm
Til brug med (applikation) Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
Format Rulle
Materiale 100% ren nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amersham Protran Premium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.