Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membraner: Ruller
Artikelnummer. 15219804 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
150 mm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
0.3kg
1 rulning
4m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Porestørrelse Pakningsstørrelse
15219804 20 cm 0,45μ m 1 rulning
15279794 30 cm 0,2μ m 4m
15269794 30 cm 0,45μ m 0.3kg
15229804 20 cm 0,2μ m 1 rulning
15269804 150 mm 0,45μ m 1 rulning
15279804 150 mm 0,2μ m 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15219804 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10600008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    2300.00 DKK / 1 ruller
    Spare 160.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Brug for de bedste resultater med fluorescens-western blotting-detektionsapplikationer. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Leveres i ruller.
  • Lav baggrund muliggør et dynamisk område for komplicerede prøver
  • Velegnet til Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
  • 100% ren nitrocellulose
  • Høj affinitet for proteiner
  • Blokerende evne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Længde (metrisk) 4 m
Bredde (metrisk) 20 cm
Til brug med (applikation) Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
Format Rulle
Materiale 100% ren nitrocellulose
Porestørrelse 0,45μ m
compliance-icons
Product Identifier
  • Amersham Protran Premium 0.45
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose