Beskrivelse
- Formonteret med to Whatman™ medium tykkelse 3MM Chr (0,34 mm) filterpapir for at forenkle opsætningen
- Passer til de fleste precase gel-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 9 cm |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Format | Sandwich |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 80 x 90 mm |