Få mere at vide
Cytiva™ Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwich
Artikelnummer. 15209884 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Porestørrelse Pakningsstørrelse
15209884 8 cm 9 cm 0,2μ m Pakke med 10
15299874 8 cm 9 cm 0,45μ m Pakke med 10
15219884 8 cm 9 cm 0,1 μm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15209884 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10600115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1282.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 98.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Praktisk, forskåret, formonteret Protran NC Nitrocellulose membran og filterpapir sandwich
  • Formonteret med to Whatman™ medium tykkelse 3MM Chr (0,34 mm) filterpapir for at forenkle opsætningen
  • Passer til de fleste precase gel-formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 9 cm
Mængde Pakke med 10 stk.
Format Sandwich
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 80 x 90 mm