Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membraner: Plader
Artikelnummer. 15259824 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 stk./pakke
25/pakke
5/pakke
Længde (metrisk):
8 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2 μm
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
10 ark
25 ark
5 ark
Artikelnummer. 15259824
Brand: Cytiva 10600043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose membraner: Ark tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Individuelle ark.
  • 100% ren nitrocellulose
  • Høj affinitet for proteiner
  • Blokerende evne
  • Kompatibel med en række detektionsmetoder, herunder kemiluminescerende, kromogene og fluorescerende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Til brug med (applikation) Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
Mængde 25/pakke
Format Ark
Porestørrelse 0,2μ m