Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membraner: Plader
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 stk./pakke
25/pakke
5/pakke
Længde (metrisk):
8 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2 μm
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
10 ark
25 ark
5 ark
Beskrivelse
Bruges til Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose membraner: Ark tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Individuelle ark.
- 100% ren nitrocellulose
- Høj affinitet for proteiner
- Blokerende evne
- Kompatibel med en række detektionsmetoder, herunder kemiluminescerende, kromogene og fluorescerende
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 9 cm |
| Til brug med (applikation) | Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder |
| Mængde | 25/pakke |
| Format | Ark |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Amersham Protran 0.45
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.