Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membraner: Ruller
Shop alle Cytiva produkter
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Brug denne alsidige nitrocellulosemembran til fremragende bindingsaffinitet til små proteiner og peptider såvel som nukleinsyrer. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Pakket i ruller.
- 100% ren nitrocellulose
- Høj affinitet for proteiner
- Blokerende evne
- Kompatibel med en række detektionsmetoder, herunder kemiluminescerende, kromogene og fluorescerende
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 4 m |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Til brug med (applikation) | Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder |
| Format | Rulle |
| Materiale | 100% ren nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Amersham Protran 0.2
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nitrocellulose