Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membraner: Ruller
Artikelnummer. 15259794 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45μ m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Porestørrelse Pakningsstørrelse
15259794 30 cm 0,45μ m 1 rulning
15239794 30 cm 0,1 μm 1 rulning
15249794 30 cm 0,2μ m 1 rulning
15289794 20 cm 0,1 μm 1 rulning
15299794 20 cm 0,2μ m 1 rulning
15239804 15 cm 0,1 μm 1 rulning
15259804 15 cm 0,45μ m 1 rulning
15209804 20 cm 0,45μ m 1 rulning
15249804 15 cm 0,2μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15259794 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    2830.00 DKK / 1 ruller
    Spare 200.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug denne alsidige nitrocellulosemembran til fremragende bindingsaffinitet til små proteiner og peptider såvel som nukleinsyrer. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Pakket i ruller.
  • 100% ren nitrocellulose
  • Høj affinitet for proteiner
  • Blokerende evne
  • Kompatibel med en række detektionsmetoder, herunder kemiluminescerende, kromogene og fluorescerende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 4 m
Bredde (metrisk) 30 cm
Til brug med (applikation) Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder
Format Rulle
Materiale 100% ren nitrocellulose
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 4 m x 30 cm
Produktlinje Amersham Protran
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amersham Protran 0.45
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose