Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membraner: Ruller
Brug denne alsidige nitrocellulosemembran til fremragende bindingsaffinitet til små proteiner og peptider såvel som nukleinsyrer. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Brand: Cytiva 10600010
2037.22 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug denne alsidige nitrocellulosemembran til fremragende bindingsaffinitet til små proteiner og peptider såvel som nukleinsyrer. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose membraner: Ruller tilbyder fremragende følsomhed, opløsning og lav baggrund.
Pakket i ruller.
- 100% ren nitrocellulose
- Høj affinitet for proteiner
- Blokerende evne
- Kompatibel med en række detektionsmetoder, herunder kemiluminescerende, kromogene og fluorescerende
Tekniske data
4 m | |
Western blots, dot-blot assays og andre protein- eller nukleinsyremetoder | |
100% ren nitrocellulose |
15 cm | |
Rulle | |
0,1 μm |
Sikkerhed og håndtering
- Amersham Protran
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
- H228-Brandfarligt fast stof.