Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Shop alle Cytiva produkter
Click to view available options
Dimensioner (LxB):
5 x 7 tommer.
18 x 24 cm
8 x 10 tommer
Mængde:
100 ark/æske, enkelt filmpose
50 ark/æske, enkelt filmpose
50 ark/æske, individuel filmkuvert
Unit Size:
100 ark
50 ark
Description
- Høj følsomhed for lavkoncentrationsmål
- Optimeret til direkte og indirekte autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
- Klar baggrund for fremragende kontrast og forbedret båndsynlighed.
- Billeder i publikationskvalitet
- Høj opløsning til en økonomisk pris
- Let at bruge
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern og Western blots. 32S , 33P , 35P sekventering. Fluorografi af 3 H, 14 C og 35 S |
| Mængde | 100 ark/æske, enkelt filmpose |
| Dimensioner (LxB) | 8 x 10 tommer |