Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Artikelnummer. 10094984 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
5 x 7 tommer.
18 x 24 cm
8 x 10 tommer
Mængde:
100 ark/æske, enkelt filmpose
50 ark/æske, enkelt filmpose
50 ark/æske, individuel filmkuvert
Pakningsstørrelse:
100 ark
50 ark
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Mængde unitSize
10094984 18 x 24 cm 100 ark/æske, enkelt filmpose 100 ark
10627265 8 x 10 tommer 100 ark/æske, enkelt filmpose 100 ark
10742837 8 x 10 tommer 50 ark/æske, enkelt filmpose 50 ark
10034944 5 x 7 tommer. 50 ark/æske, enkelt filmpose 50 ark
10218674 18 x 24 cm 50 ark/æske, enkelt filmpose 50 ark
10084764 18 x 24 cm 50 ark/æske, individuel filmkuvert 50 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10094984 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28906844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges i automatiske processorer eller manuelt i tanke og bakker ved hjælp af de mest almindelige røntgenfilmfremkaldere og fiksere. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ MP er en fremragende multifunktionsfilm konstrueret af en klar base coated på begge sider med en fotografisk emulsion, der er beskyttet af et anti-ridselag.
  • Høj følsomhed for lavkoncentrationsmål
  • Optimeret til direkte og indirekte autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
  • Klar baggrund for fremragende kontrast og forbedret båndsynlighed.
  • Billeder i publikationskvalitet
  • Høj opløsning til en økonomisk pris
  • Let at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern og Western blots. 32S , 33P , 35P sekventering. Fluorografi af 3 H, 14 C og 35 S
Mængde 100 ark/æske, enkelt filmpose
Dimensioner (LxB) 18 x 24 cm