Beskrivelse
- Høj følsomhed for lavkoncentrationsmål
- Optimeret til direkte og indirekte autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
- Klar baggrund for fremragende kontrast og forbedret båndsynlighed.
- Billeder i publikationskvalitet
- Høj opløsning til en økonomisk pris
- Let at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern og Western blots. 32S , 33P , 35P sekventering. Fluorografi af 3 H, 14 C og 35 S |
| Mængde | 50 ark pr. kasse, uafhængigt. Filmkuvert |
| Dimensioner (LxB) | 18 x 24 cm |