Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ MP
Artikelnummer. 10034944 Shop alle Cytiva produkter
Dimensioner (LxB):
5 x 7 tommer.
18 x 24 cm
8 x 10 tommer
Mængde:
100 ark/æske, enkelt filmpose
50 ark/æske, enkelt filmpose
50 ark/æske, individuel filmkuvert
Pakningsstørrelse:
100 ark
50 ark
Artikelnummer. 10034944
Brand: Cytiva 28906842
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges i automatiske processorer eller manuelt i tanke og bakker ved hjælp af de mest almindelige røntgenfilmfremkaldere og fiksere. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hyperfilm™ MP er en fremragende multifunktionsfilm konstrueret af en klar base coated på begge sider med en fotografisk emulsion, der er beskyttet af et anti-ridselag.
  • Høj følsomhed for lavkoncentrationsmål
  • Optimeret til direkte og indirekte autoradiografi med 3 H, 14 C, 32 P, 33 P, 35 S, 125 I
  • Klar baggrund for fremragende kontrast og forbedret båndsynlighed.
  • Billeder i publikationskvalitet
  • Høj opløsning til en økonomisk pris
  • Let at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) 32 P, 33 P, 125 I Southern, Northern og Western blots. 32S , 33P , 35P sekventering. Fluorografi af 3 H, 14 C og 35 S
Mængde 50 ark/æske, enkelt filmpose
Dimensioner (LxB) 5 x 7 tommer.