Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Artikelnummer. 10607665 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tommer)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tommer)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tommer)
Mængde:
100 ark/æske
50 ark/æske
Pakningsstørrelse:
100 ark
50 ark
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Mængde Pakningsstørrelse
10607665 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tommer) 50 ark/æske 50 ark
10534205 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tommer) 100 ark/æske 100 ark
10752067 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 tommer) 50 ark/æske 50 ark
10479214 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tommer) 50 ark/æske 50 ark
10075224 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tommer) 100 ark/æske 100 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10607665 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28906836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 DKK
    2392.00 DKK / 50 ark
    Spare 173.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes med alle kemiluminescerende systemer med blåt og grønt lys. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL er konstrueret af en klar base coated på begge sider med en fotografisk emulsion, der er beskyttet af et anti-ridse lag.
  • Antistatisk belægning reducerer risikoen for synlige artefakter
  • Klar base giver høj kontrast for nem læsning af billeder
  • Velegnet til brug med alle blåt og grønt lys kemiluminescerende systemer
  • Film kan behandles i automatiske processorer eller manuelt ved hjælp af de mest almindelige røntgenfilmfremkaldere og fiksere
  • Kemiluminescerende detektion i Western, Southern og Northern blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Amersham Hyperfilm ECL
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende detektion i Western, Southern og Northern blots.
Mængde 50 ark/æske
Indhold og opbevaring 4 °C
Dimensioner (LxB) 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tommer)