Beskrivelse
- Antistatisk belægning reducerer risikoen for synlige artefakter
- Klar base giver høj kontrast for nem læsning af billeder
- Velegnet til brug med alle blåt og grønt lys kemiluminescerende systemer
- Film kan behandles i automatiske processorer eller manuelt ved hjælp af de mest almindelige røntgenfilmfremkaldere og fiksere
- Kemiluminescerende detektion i Western, Southern og Northern blots
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Amersham Hyperfilm ECL |
| Til brug med (applikation) | Kemiluminescerende detektion i Western, Southern og Northern blots. |
| Mængde | 100 ark/æske |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Dimensioner (LxB) | 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 tommer) |