Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Anvendes med alle kemiluminescerende systemer med blåt og grønt lys. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL er konstrueret af en klar base coated på begge sider med en fotografisk emulsion, der er beskyttet af et anti-ridse lag.
Brand:  Cytiva 28-9068-38
3424.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10479214
  • 3620.00 DKK / 50 ark
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Antistatisk belægning reducerer risikoen for synlige artefakter
  • Klar base giver høj kontrast for nem læsning af billeder
  • Velegnet til brug med alle blåt og grønt lys kemiluminescerende systemer
  • Film kan behandles i automatiske processorer eller manuelt ved hjælp af de mest almindelige røntgenfilmfremkaldere og fiksere
  • Kemiluminescerende detektion i Western, Southern og Northern blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Amersham Hyperfilm ECL
50 ark/æske
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 tommer)
Kemiluminescerende detektion i Western, Southern og Northern blots.
4 °C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL > Størrelse: 8 x 10 tommer. (20,3 x 25,4 cm); 50 ark