Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Western Blotting Sandwich
Shop alle Cytiva produkter
Dimensioner (LxB):
8 x 9 cm
Produkttype:
Amersham Hybond LFP Sandwich
Amersham Hybond P Sandwich
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Formonteret med to Whatman™ medium tykkelse 3MM Chr (0,34 mm) filterpapir for at forenkle opsætningen
- Passer til de fleste precase gel-formater
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 9 cm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Format | Sandwich |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 8 x 9 cm |
| Produkttype | Amersham Hybond P Sandwich |