Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-membraner: Ark
Artikelnummer. 15289834 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
26,5 x 60 cm
8 x 9 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
26 x 60 cm
Format:
Ark
Ark (LFP)
Ark (sekvens)
Mængde:
10 stk./pakke
25/pakke
5/pakke
Produkttype:
Hybond LFP
Hybond P
Hybond-sekvens
Pakningsstørrelse:
10 ark
25 ark
5 ark
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Format Mængde Produkttype unitSize
15289834 20 x 20 cm Ark 10 stk./pakke Hybond P 10 ark
15229824 26 x 60 cm Ark 5/pakke Hybond P 5 ark
15279834 20 x 20 cm Ark 25/pakke Hybond P 25 ark
15299834 20 x 20 cm Ark (sekvens) 10 stk./pakke Hybond-sekvens 10 ark
15219864 10 x 10 cm Ark 25/pakke Hybond P 25 ark
15229864 10 x 10 cm Ark 10 stk./pakke Hybond P 10 ark
15219874 8 x 9 cm Ark 25/pakke Hybond P 25 ark
15289884 26,5 x 60 cm Ark (LFP) 5/pakke Hybond LFP 5 ark
15299884 20 x 20 cm Ark 10 stk./pakke Hybond LFP 10 ark
15229894 8 x 9 cm Ark 25/pakke Hybond LFP 25 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15289834 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10600058
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til Western blotting-applikationer, hvor stripning og reprobing er nødvendig
Individuelle ark.
  • Hydrofobe PVDF-membraner
  • Lille porestørrelse eliminerer gennemblæsning og øger proteinbindingen over en bred vifte af molekylvægte
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning
  • Amersham Hybond SEQ 0,2 μm
    • Specielt designet til proteinsekventeringsapplikationer og fastfase aminosyreanalyse
    • Tilbyder fremragende blotting for proteiner M r <20.000
    Amersham Hybond LFP 0,2 μm
    • Specifikt optimeret til fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
    • Giver lav baggrundsfluorescens, hvilket resulterer i høj følsomhed
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (applikation) Ideel til Western blotting-applikationer, hvor stripning og reprobing er nødvendig
    Mængde 10 stk./pakke
    Format Ark
    Materiale PVDF
    Dimensioner (LxB) 20 x 20 cm
    Produkttype Hybond P