Beskrivelse
Individuelle ark.
- Hydrofobe PVDF-membraner
- Lille porestørrelse eliminerer gennemblæsning og øger proteinbindingen over en bred vifte af molekylvægte
Amersham Hybond 0,2 μm
- Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning
- Specielt designet til proteinsekventeringsapplikationer og fastfase aminosyreanalyse
- Tilbyder fremragende blotting for proteiner M r <20.000
- Specifikt optimeret til fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
- Giver lav baggrundsfluorescens, hvilket resulterer i høj følsomhed
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ideel til Western blotting-applikationer, hvor stripning og reprobing er nødvendig |
| Mængde | 25/pakke |
| Format | Ark |
| Materiale | PVDF |
| Dimensioner (LxB) | 8 x 9 cm |
| Produkttype | Hybond P |