Få mere at vide
Cytiva™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membraner: ruller
Artikelnummer. p-4901753 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
4 mx 254 mm
4 mx 260 mm
Grad:
Hybond LFP
Hybond P
Hybond SEQ
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Grad Pakningsstørrelse
15239814 4 mx 260 mm Hybond P 1 rulning
15249814 4 mx 260 mm Hybond SEQ 1 rulning
15279884 4 mx 254 mm Hybond LFP 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239814 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10600021
Ideel til Western blotting-applikationer, hvor stripning og reprobing er nødvendig. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membraner: Ruller er hydrofobe PVDF-membraner.
Leveres i ruller.
  • Hydrofobe PVDF-membraner
  • Lille porestørrelse eliminerer gennemblæsning og øger proteinbindingen over en bred vifte af molekylvægte
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning
  • Amersham Hybond SEQ 0,2 μm
    • Specielt designet til proteinsekventeringsapplikationer og fastfase aminosyreanalyse
    • Tilbyder fremragende blotting for proteiner M r <20.000
    Amersham Hybond LFP 0,2 μm
    • Specifikt optimeret til fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
    • Giver lav baggrundsfluorescens, hvilket resulterer i høj følsomhed
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Længde (metrisk) 4 m
    Bredde (metrisk) 260 mm
    Til brug med (applikation) Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning
    Bindende Kapacitet 363 til 430μ g IgG/ cm2 (inkubationsmetode), 167 til 199μ g BSA/cm 2 (inkubationsmetode)
    Format Rulle
    Materiale PVDF
    Porestørrelse 0,2μ m
    Dimensioner (LxB) 4 mx 260 mm
    Produktlinje Amersham Hybond
    Grad Hybond P