Få mere at vide
Cytiva™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membraner: ruller
Artikelnummer. 15279884 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
4 mx 254 mm
4 mx 260 mm
Grad:
Hybond LFP
Hybond P
Hybond SEQ
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Grad Pakningsstørrelse
15279884 4 mx 254 mm Hybond LFP 1 rulning
15239814 4 mx 260 mm Hybond P 1 rulning
15249814 4 mx 260 mm Hybond SEQ 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15279884 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10600022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5490.00 DKK
    5146.00 DKK / 1 ruller
    Spare 344.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ideel til Western blotting-applikationer, hvor stripning og reprobing er nødvendig. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membraner: Ruller er hydrofobe PVDF-membraner.
  • Leveres i ruller.
  • Hydrofobe PVDF-membraner
  • Lille porestørrelse eliminerer gennemblæsning og øger proteinbindingen over en bred vifte af molekylvægte
Amersham Hybond 0,2μ m
  • Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning
Amersham Hybond SEQ 0,2μ m
  • Specielt designet til proteinsekventeringsapplikationer og fastfase aminosyreanalyse
  • Tilbyder fremragende blotting for proteiner M r <20.000
Amersham Hybond LFP 0,2μ m
  • Specifikt optimeret til fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
  • Giver lav baggrundsfluorescens, hvilket resulterer i høj følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 4 m
Bredde (metrisk) 254 mm
Til brug med (applikation) Specifikt optimeret til fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
Format Rulle
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2 μm
Dimensioner (LxB) 4 mx 254 mm
Grad Hybond LFP