Beskrivelse
Ideel til Western blotting-applikationer, hvor stripning og reprobing er nødvendig. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-membraner: Ruller er hydrofobe PVDF-membraner.
Leveres i ruller.
- Hydrofobe PVDF-membraner
- Lille porestørrelse eliminerer gennemblæsning og øger proteinbindingen over en bred vifte af molekylvægte
Amersham Hybond 0,2 μm
- Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning
- Specielt designet til proteinsekventeringsapplikationer og fastfase aminosyreanalyse
- Tilbyder fremragende blotting for proteiner M r <20.000
- Specifikt optimeret til fluorescensdetektion i Western blotting-applikationer
- Giver lav baggrundsfluorescens, hvilket resulterer i høj følsomhed
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 4 m |
| Bredde (metrisk) | 260 mm |
| Til brug med (applikation) | Kompatibel med en række opløsningsmidler, der bruges til hurtig affarvning |
| Bindende Kapacitet | 363 til 430μ g IgG/ cm2 (inkubationsmetode), 167 til 199μ g BSA/cm 2 (inkubationsmetode) |
| Format | Rulle |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 4 mx 260 mm |
| Produktlinje | Amersham Hybond |
| Grad | Hybond P |