Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm PVDF-membran
Anvendes til kemiluminescerende og fluorescerende detektionsmetoder for proteiner af> M r 20.000. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P μ0,45 m PVDF-membran er en 0,45μ m porestørrelse hydrofob membran, med høj fysisk styrke, yderst velegnet til stripning og reprobing.
Brand: Cytiva 10600086
1487.24 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24363" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Proteinbindingskapacitet over 200μ g/cm 2 for nem signaldetektering
- Høj proteinretention selv efter hårde vasketrin
- Høj proteinopsamling under overførsel minimerer prøvetab
- Fås i populære færdigskårne størrelser til din applikation
Tekniske data
25 Ark/Pk. | |
0,45μ m | |
100 x 100mm |