Få mere at vide
Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0,45 μm PVDF-membran
Artikelnummer. 15289894 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 Rulle/Pk.
10 Ark/Pk.
25 Ark/Pk.
5/pakke
Dimensioner (LxB):
100 x 100 mm
140 x 160 mm
150 mm x 4 m
300 mm x 4 m
300 x 600 mm
80 x 90 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
10 ark
25 ark
5 ark
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Dimensioner (LxB) unitSize
15289894 25 Ark/Pk. 140 x 160 mm 25 ark
15259894 1 Rulle/Pk. 300 mm x 4 m 1 rulning
15279894 5/pakke 300 x 600 mm 5 ark
15269894 1 Rulle/Pk. 150 mm x 4 m 1 rulning
15209904 10 Ark/Pk. 100 x 100 mm 10 ark
15299894 25 Ark/Pk. 100 x 100 mm 25 ark
15219904 25 Ark/Pk. 80 x 90 mm 25 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15289894 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 DKK
    2141.00 DKK / 25 ark
    Spare 149.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til kemiluminescerende og fluorescerende detektionsmetoder for proteiner af> M r 20.000. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P μ0,45 m PVDF-membran er en 0,45μ m porestørrelse hydrofob membran, med høj fysisk styrke, yderst velegnet til stripning og reprobing.
  • Proteinbindingskapacitet over 200μ g/cm 2 for nem signaldetektering
  • Høj proteinretention selv efter hårde vasketrin
  • Høj proteinopsamling under overførsel minimerer prøvetab
  • Fås i populære færdigskårne størrelser til din applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 Ark/Pk.
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 140 x 160 mm