Beskrivelse
- Proteinbindingskapacitet over 200μ g/cm 2 for nem signaldetektering
- Høj proteinretention selv efter hårde vasketrin
- Høj proteinopsamling under overførsel minimerer prøvetab
- Fås i populære færdigskårne størrelser til din applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 4 m |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Mængde | 1 Rulle/Pk. |
| Format | Roll |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Dimensioner (LxB) | 300 mm x 4 m |